Principaux documents
ENAH11E21726
Enamine
2,2-difluoropropanethioamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
125.14
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2-difluoropropanethioamide
Inchi Code
1S/C3H5F2NS/c1-3(4,5)2(6)7/h1H3,(H2,6,7)
Clé InChI
VQRVQMWGPZSNLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1928751
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1928751