Documents
ENAH11E0B62D
Enamine
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]piperazine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.39
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H24N2O4/c1-17(2,3)23-16(21)19-10-9-18-14(11-19)12-5-7-13(8-6-12)15(20)22-4/h5-8,14,18H,9-11H2,1-4H3
Clé InChI
AXLRKSDURDYZBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1875396