Principaux documents
ENAH11E0143D
Enamine
(1R)-1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.14
Numéro MDL:
Iupac Name
(R)-1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c1-4(12)8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-4,12H,1H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
DMGIAUMXLVQIHA-SCSAIBSYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842477
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1842477