Documents
ENAH11E00F2A
Enamine
1-(2,4,5-trifluorophenyl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4,5-trifluorophenyl)acetone
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-5(13)2-6-3-8(11)9(12)4-7(6)10/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
DLLGEJVLRUMTMY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841171
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841171