Principaux documents
ENAH11E00ED8
Enamine
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
100 MG
480.50 CHF
250 MG
666.40 CHF
500 MG
1 023.90 CHF
1 G
1 300.80 CHF
2.5 G
2 505.90 CHF
5 G
3 686.30 CHF
10 G
5 442.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1841089-100MG
480.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
480.50 CHF
250 MG
666.40 CHF
500 MG
1 023.90 CHF
1 G
1 300.80 CHF
2.5 G
2 505.90 CHF
5 G
3 686.30 CHF
10 G
5 442.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1841089-100MG
480.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
DPEYEJOFAHQWJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089