Principaux documents
ENAH11DE8865
Enamine
2-methyl-2-(1,3-oxazol-5-yl)propanoic acid
50 MG
490.90 CHF
100 MG
706.70 CHF
250 MG
990.10 CHF
500 MG
1 534.80 CHF
1 G
1 956.00 CHF
2.5 G
3 790.30 CHF
5 G
5 584.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1777258-50MG
490.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
490.90 CHF
100 MG
706.70 CHF
250 MG
990.10 CHF
500 MG
1 534.80 CHF
1 G
1 956.00 CHF
2.5 G
3 790.30 CHF
5 G
5 584.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1777258-50MG
490.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(oxazol-5-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c1-7(2,6(9)10)5-3-8-4-11-5/h3-4H,1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
XCMJPNYKKFSZCL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1777258
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1777258