Principaux documents
ENAH11DD2061
Enamine
2-amino-N-[1-(pyridin-2-yl)ethyl]acetamide dihydrochloride
100 MG
406.40 CHF
250 MG
562.40 CHF
500 MG
857.50 CHF
1 G
1 087.60 CHF
2.5 G
2 088.60 CHF
5 G
3 068.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1722374-100MG
406.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
406.40 CHF
250 MG
562.40 CHF
500 MG
857.50 CHF
1 G
1 087.60 CHF
2.5 G
2 088.60 CHF
5 G
3 068.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.14
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1722374-100MG
406.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-(1-(pyridin-2-yl)ethyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O.2ClH/c1-7(12-9(13)6-10)8-4-2-3-5-11-8;;/h2-5,7H,6,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
Clé InChI
NCKWYXYWZVAEIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722374
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1722374