ENAH11DD1F0A
Enamine
sodium 4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)cyclohexane-1-carboxylate
Réf. du fournisseur: EN300-1723266-50MG
423.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1723266-50MG
423.30 CHF
Iupac Name
sodium 4-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)cyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.Na/c13-9(14)7-3-1-6(2-4-7)8-10-5-11-12-8;/h5-7H,1-4H2,(H,13,14)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
VLNNURNZUCZDBT-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1723266