Documents
ENAH11DD1E3B
Enamine
rac-[(2R,3S)-3-methyloxolan-2-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.64
Numéro MDL:
Iupac Name
((2S,3R)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-5-2-3-8-6(5)4-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6-;/m1./s1
Clé InChI
YPEMJTNPQGHUMU-KGZKBUQUSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720754