Principaux documents
ENAH11DD1C52
Enamine
(5-methoxypyrazin-2-yl)methanamine
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
1 G
1 406.10 CHF
2.5 G
2 713.90 CHF
5 G
3 993.10 CHF
10 G
5 898.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1720029-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
362.20 CHF
100 MG
518.20 CHF
250 MG
719.70 CHF
500 MG
1 107.10 CHF
1 G
1 406.10 CHF
2.5 G
2 713.90 CHF
5 G
3 993.10 CHF
10 G
5 898.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1720029-50MG
362.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methoxy-2-pyrazinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-6-4-8-5(2-7)3-9-6/h3-4H,2,7H2,1H3
Clé InChI
FUWCQMCZXDHMKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720029
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1720029