Documents
ENAH11DD1952
Enamine
tert-butyl N-[3-(N'-hydroxycarbamimidoyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (3-(amino(nitroso)methyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19N3O3/c1-9(2,3)17-8(15)13-11-4-10(5-11,6-11)7(12)14-16/h7H,4-6,12H2,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
OICHZZMHGFNHBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717089
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717089