Principaux documents
ENAH11DD1826
Enamine
propanethioic S-acid
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1716848-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436.30 CHF
250 MG
604.00 CHF
500 MG
927.70 CHF
1 G
1 176.00 CHF
2.5 G
2 261.50 CHF
5 G
3 324.90 CHF
10 G
4 909.60 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1716848-100MG
436.30 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
propanethioic S-acid
Inchi Code
1S/C3H6OS/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clé InChI
KOODSCBKXPPKHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716848