Principaux documents
ENAH11DD1752
Enamine
2-amino-3-[2-(aminomethyl)phenyl]propanoic acid dihydrochloride
100 MG
294.60 CHF
250 MG
402.50 CHF
500 MG
637.80 CHF
1 G
804.20 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1710162-100MG
294.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
294.60 CHF
250 MG
402.50 CHF
500 MG
637.80 CHF
1 G
804.20 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1710162-100MG
294.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-3-(2-(aminomethyl)phenyl)propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O2.2ClH/c11-6-8-4-2-1-3-7(8)5-9(12)10(13)14;;/h1-4,9H,5-6,11-12H2,(H,13,14);2*1H
Clé InChI
ZVLFJGMSBOEHAA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710162
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1710162