Principaux documents
ENAH11DD111D
Enamine
2-[1-(propan-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl]acetic acid
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1670608-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1670608-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-6(2)10-5-7(4-9-10)3-8(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
Clé InChI
FOEIEJOIRZVVIF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670608
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1670608