Principaux documents
ENAH11DCF6CE
Enamine
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-9-one
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-171382-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
461.00 CHF
250 MG
640.40 CHF
500 MG
983.60 CHF
1 G
1 247.50 CHF
2.5 G
2 401.90 CHF
5 G
3 531.60 CHF
10 G
5 213.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-171382-100MG
461.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,6-dioxaspiro[4.5]decan-9-one
Inchi Code
1S/C8H12O3/c9-7-1-3-11-8(5-7)2-4-10-6-8/h1-6H2
Clé InChI
YCRVIXILGCSMMQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171382
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171382