ENAH0CD459F8
Enamine
8-chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine
Réf. du fournisseur: EN300-23799-100MG
363.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-23799-100MG
363.50 CHF
Iupac Name
8-chloro-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-amine
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-5(10)4-7-8(6)12-2-1-11-7/h3-4H,1-2,10H2
Clé InChI
BPHSLNIDKYEFMN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23799