ENAH0CD458BE
Enamine
3-bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Réf. du fournisseur: EN300-703103-50MG
349.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-703103-50MG
349.20 CHF
Iupac Name
3-bromo-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-6-amine
Inchi Code
1S/C11H14BrN/c12-10-5-4-8-2-1-3-11(13)7-9(8)6-10/h4-6,11H,1-3,7,13H2
Clé InChI
JYLAAWZFYJIIES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-703103