ENAH0CD45815
Enamine
methyl 3-hydroxypiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1700766-100MG
344.00 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1700766-100MG
344.00 CHF
Iupac Name
methyl 3-hydroxypiperidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-11-6(9)7(10)3-2-4-8-5-7;/h8,10H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
DYUPWTQWUCAISQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700766