Principaux documents
ENAH0CD457F4
Enamine
[5-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)thiophen-3-yl]methanamine hydrochloride
100 MG
388.20 CHF
250 MG
535.10 CHF
500 MG
817.20 CHF
1 G
1 034.30 CHF
2.5 G
1 985.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1698657-100MG
388.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
388.20 CHF
250 MG
535.10 CHF
500 MG
817.20 CHF
1 G
1 034.30 CHF
2.5 G
1 985.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.83
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1698657-100MG
388.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)thiophen-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NS.ClH/c16-9-11-7-15(17-10-11)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)8-14;/h5-8,10H,1-4,9,16H2;1H
Clé InChI
FFOQHCICTCHSFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698657
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698657