ENAH049F2798
Enamine
rac-methyl (3R,4R)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylate dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1694210-100MG
444.10 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1694210-100MG
444.10 CHF
Iupac Name
methyl (3S,4S)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)pyrrolidine-3-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3O2.2ClH/c1-13-6-12-5-9(13)7-3-11-4-8(7)10(14)15-2;;/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3;2*1H/t7-,8-;;/m1../s1
Clé InChI
BFHMLBWGEYAKIC-RHJRFJOKSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1694210