Documents
ENAH049F237F
Enamine
rac-tert-butyl N-[(3R,4S)-4-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)oxolan-3-yl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl ((3S,4R)-4-(4-amino-1H-pyrazol-1-yl)tetrahydrofuran-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H20N4O3/c1-12(2,3)19-11(17)15-9-6-18-7-10(9)16-5-8(13)4-14-16/h4-5,9-10H,6-7,13H2,1-3H3,(H,15,17)/t9-,10+/m1/s1
Clé InChI
NAZRJMZPWGYKGP-ZJUUUORDSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666840