Principaux documents
ENAH049F1EAB
Enamine
2-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}methyl)furan-3-carboxylic acid
100 MG
414.20 CHF
250 MG
571.50 CHF
500 MG
871.80 CHF
1 G
1 105.80 CHF
2.5 G
2 123.70 CHF
5 G
3 120.80 CHF
10 G
4 605.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-379041-100MG
414.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
414.20 CHF
250 MG
571.50 CHF
500 MG
871.80 CHF
1 G
1 105.80 CHF
2.5 G
2 123.70 CHF
5 G
3 120.80 CHF
10 G
4 605.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-379041-100MG
414.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)methyl)furan-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-8-7(9(13)14)4-5-16-8/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
NJYUCVXLDQXPBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379041
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-379041