Documents
ENAH04258643
Enamine
benzyl 5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.34
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[b]azepine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H17NO3/c20-17-11-6-12-19(16-10-5-4-9-15(16)17)18(21)22-13-14-7-2-1-3-8-14/h1-5,7-10H,6,11-13H2
Clé InChI
CJASUXANQFOZOL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588472
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588472