Principaux documents
ENAH0424BC10
Enamine
7-chlorothieno[2,3-d]pyridazine
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
5 G
3 735.70 CHF
10 G
5 519.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1608121-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
5 G
3 735.70 CHF
10 G
5 519.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1608121-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
125-126
Iupac Name
7-chlorothieno[2,3-d]pyridazine
Inchi Code
1S/C6H3ClN2S/c7-6-5-4(1-2-10-5)3-8-9-6/h1-3H
Clé InChI
GRWGIQKVUKVOQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608121
Melting Point
125-126
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1608121