ENAH0424BBC5
Enamine
3-nitro-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-1600357-100MG
436.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1600357-100MG
436.30 CHF
Iupac Name
3-nitro-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3F3N2O4/c8-7(9,10)5-4(12(15)16)3(6(13)14)1-2-11-5/h1-2H,(H,13,14)
Clé InChI
YXHYQRNBSYUAHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1600357