ENAH0424BB94
Enamine
2-(3-methoxyphenyl)propan-2-amine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-1428801-100MG
219.20 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1428801-100MG
219.20 CHF
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)-2-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15NO.ClH/c1-10(2,11)8-5-4-6-9(7-8)12-3;/h4-7H,11H2,1-3H3;1H
Clé InChI
VDCLGQNCJHACKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1428801