Principaux documents
ENAH0424B59C
Enamine
4,6-dihydroxybenzene-1,3-dicarbonitrile
50 MG
433.70 CHF
100 MG
622.20 CHF
250 MG
869.20 CHF
500 MG
1 341.10 CHF
1 G
1 707.70 CHF
2.5 G
3 302.80 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-861907-50MG
433.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
433.70 CHF
100 MG
622.20 CHF
250 MG
869.20 CHF
500 MG
1 341.10 CHF
1 G
1 707.70 CHF
2.5 G
3 302.80 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-861907-50MG
433.70 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4,6-dihydroxyisophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H4N2O2/c9-3-5-1-6(4-10)8(12)2-7(5)11/h1-2,11-12H
Clé InChI
FPRQCDXOTPOQES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861907
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-861907