ENAH03BC21D6
Enamine
4-{[2-(prop-2-yn-1-ylsulfanyl)ethyl]amino}pyrimidine-5-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-1449931-50MG
454.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1449931-50MG
454.50 CHF
Iupac Name
4-((2-(prop-2-yn-1-ylthio)ethyl)amino)pyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11N3O2S/c1-2-4-16-5-3-12-9-8(10(14)15)6-11-7-13-9/h1,6-7H,3-5H2,(H,14,15)(H,11,12,13)
Clé InChI
AUKMBNSXJCXPHJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1449931