ENAH03BBF39D
Enamine
2-(tert-butoxy)pyrimidin-5-amine
Réf. du fournisseur: EN300-1294691-100MG
468.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1294691-100MG
468.80 CHF
Iupac Name
2-tert-butoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H13N3O/c1-8(2,3)12-7-10-4-6(9)5-11-7/h4-5H,9H2,1-3H3
Clé InChI
OADYVARHPBTVRH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1294691