Principaux documents
ENAH03BB4C5C
Enamine
(3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
5 G
3 735.70 CHF
10 G
5 519.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1273205-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
341.40 CHF
100 MG
485.70 CHF
250 MG
675.50 CHF
500 MG
1 038.20 CHF
1 G
1 317.70 CHF
2.5 G
2 538.40 CHF
5 G
3 735.70 CHF
10 G
5 519.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.03
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1273205-50MG
341.40 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-iodo-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C5H7IN2O/c1-8-2-4(3-9)5(6)7-8/h2,9H,3H2,1H3
Clé InChI
SPDCQORQYQAYLW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273205
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1273205