Documents
ENAH03BB3C0F
Enamine
10-(2,2-dimethylpropyl)-7-thia-9,11-diazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(8),2(6),9-trien-12-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.38
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(2,2-dimethylpropylidene)-1,2,3,5,6,7-hexahydro-4H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Inchi Code
1S/C14H18N2OS/c1-14(2,3)7-10-15-12(17)11-8-5-4-6-9(8)18-13(11)16-10/h7,16H,4-6H2,1-3H3,(H,15,17)
Clé InChI
RGSJDCVQCKKOBU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267620
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267620