ENAH03BB3AF4
Enamine
2-chloro-N-(2-methylpropyl)pyrimidin-4-amine
Réf. du fournisseur: EN300-1265883-100MG
199.70 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1265883-100MG
199.70 CHF
Iupac Name
2-chloro-N-isobutyl-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C8H12ClN3/c1-6(2)5-11-7-3-4-10-8(9)12-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
SRGUAFATGSDDEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1265883