Principaux documents
ENAH03BB342E
Enamine
lithium(1+) ion pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-sulfinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.14
Numéro MDL:
Iupac Name
lithium pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-sulfinate
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S.Li/c10-12(11)7-3-1-2-6-4-5-8-9(6)7;/h1-5H,(H,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
XXEOPHPSIXROKP-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
-10
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-752859
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-752859