Principaux documents
ENAH03A1DE7D
Enamine
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-843163-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-843163-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-cyclopropyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C7H8N2OS/c1-4(10)7-6(5-2-3-5)8-9-11-7/h5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ODWAEPCZHFUILH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-843163