Principaux documents
ENAH03A1C4A4
Enamine
9-hydroxy-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-6-one; trifluoroacetic acid
50 MG
464.90 CHF
100 MG
670.30 CHF
250 MG
936.80 CHF
500 MG
1 451.60 CHF
1 G
1 849.40 CHF
2.5 G
3 579.70 CHF
5 G
5 277.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-821316-50MG
464.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
464.90 CHF
100 MG
670.30 CHF
250 MG
936.80 CHF
500 MG
1 451.60 CHF
1 G
1 849.40 CHF
2.5 G
3 579.70 CHF
5 G
5 277.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-821316-50MG
464.90 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
9-hydroxy-2,7-diazaspiro[3.5]nonan-6-one 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C7H12N2O2.C2HF3O2/c10-5-2-9-6(11)1-7(5)3-8-4-7;3-2(4,5)1(6)7/h5,8,10H,1-4H2,(H,9,11);(H,6,7)
Clé InChI
SSOLHUUUKZNMQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-821316
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-821316