Principaux documents
ENAH03A1C47D
Enamine
methyl 1H,3H,4H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-818802-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363.50 CHF
250 MG
500.00 CHF
500 MG
761.30 CHF
1 G
964.10 CHF
2.5 G
1 845.50 CHF
5 G
2 708.70 CHF
10 G
3 995.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-818802-100MG
363.50 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3,4-dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]oxazine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-9(11)7-2-3-10-4-5-13-6-8(7)10/h2-3H,4-6H2,1H3
Clé InChI
HNRPFYZCBHNNEX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818802
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-818802