Principaux documents
ENAH03A1C379
Enamine
tert-butyl N-(1-amino-3,4-dimethylpentan-2-yl)carbamate
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-814254-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
349.20 CHF
100 MG
498.70 CHF
250 MG
692.40 CHF
500 MG
1 064.20 CHF
1 G
1 352.80 CHF
2.5 G
2 608.60 CHF
5 G
3 838.40 CHF
10 G
5 671.40 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.35
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-814254-50MG
349.20 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (1-amino-3,4-dimethylpentan-2-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H26N2O2/c1-8(2)9(3)10(7-13)14-11(15)16-12(4,5)6/h8-10H,7,13H2,1-6H3,(H,14,15)
Clé InChI
MJFPHLGXBDGXKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814254
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814254