ENAH03A1C372
Enamine
1-ethyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-5-one
Réf. du fournisseur: EN300-814246-100MG
332.30 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-814246-100MG
332.30 CHF
Iupac Name
1-ethyl-1,2,3,4-tetrahydro-5H-benzo[b]azepin-5-one
Inchi Code
1S/C12H15NO/c1-2-13-9-5-8-12(14)10-6-3-4-7-11(10)13/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3
Clé InChI
QPPVJNTYIVJYLO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-814246