Principaux documents
ENAH03A1A94A
Enamine
{1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl}methanamine hydrochloride
100 MG
357.00 CHF
250 MG
490.90 CHF
500 MG
748.30 CHF
1 G
945.90 CHF
2.5 G
1 813.00 CHF
5 G
2 658.00 CHF
10 G
3 920.30 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-755476-100MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
357.00 CHF
250 MG
490.90 CHF
500 MG
748.30 CHF
1 G
945.90 CHF
2.5 G
1 813.00 CHF
5 G
2 658.00 CHF
10 G
3 920.30 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.75
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-755476-100MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-oxaspiro[4.6]undecan-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H21NO.ClH/c12-9-10-5-8-11(13-10)6-3-1-2-4-7-11;/h10H,1-9,12H2;1H
Clé InChI
OXNWWBBMVIIXHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755476