ENAH03A1A124
Enamine
4-cyanopyridine-2-sulfonyl fluoride
Réf. du fournisseur: EN300-734952-50MG
341.40 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-734952-50MG
341.40 CHF
Iupac Name
4-cyanopyridine-2-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3FN2O2S/c7-12(10,11)6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
Clé InChI
IWRFBPXIFMOLON-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-734952