Principaux documents
ENAH03A18E87
Enamine
1-(3,3-difluorocyclobutyl)ethan-1-amine
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1177753-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1177753-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,3-difluorocyclobutyl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C6H11F2N/c1-4(9)5-2-6(7,8)3-5/h4-5H,2-3,9H2,1H3
Clé InChI
MMMZCKISFQKEQO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1177753