Principaux documents
ENAH03A0DAD9
Enamine
1-(bromomethyl)cyclopentan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(bromomethyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H11BrO/c7-5-6(8)3-1-2-4-6/h8H,1-5H2
Clé InChI
KNHNDXZLDMLMOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136740
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1136740