Principaux documents
ENAH03A03E9D
Enamine
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-1109269-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357.00 CHF
100 MG
511.70 CHF
250 MG
711.90 CHF
500 MG
1 092.80 CHF
1 G
1 389.20 CHF
2.5 G
2 678.80 CHF
5 G
3 941.10 CHF
10 G
5 823.50 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-1109269-50MG
357.00 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(3-amino-1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C6H10N4O2/c1-12-5(11)2-3-10-4-8-6(7)9-10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,7,9)
Clé InChI
MYZZBLIIORFDTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1109269