Principaux documents
ENAH03A0161F
Enamine
4-bromo-2-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
100 MG
182.80 CHF
250 MG
242.60 CHF
500 MG
355.70 CHF
1 G
444.10 CHF
2.5 G
643.00 CHF
5 G
973.20 CHF
10 G
1 634.90 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-218311-100MG
182.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
182.80 CHF
250 MG
242.60 CHF
500 MG
355.70 CHF
1 G
444.10 CHF
2.5 G
643.00 CHF
5 G
973.20 CHF
10 G
1 634.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.46
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-218311-100MG
182.80 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-1-(difluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H4BrClF2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)12-7(10)11/h1-3,7H
Clé InChI
DWKPACZUZNQYSQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218311
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218311