Documents
ENAH03A0083E
Enamine
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.71
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(cyclohexylmethyl)-1H-pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.ClH/c1-2-5-10(6-3-1)9-12-8-4-7-11-12;/h4,7-8,10H,1-3,5-6,9H2;1H
Clé InChI
UENYYOJLBMYROL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1084809