ENAH039FE810
Enamine
5-amino-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Réf. du fournisseur: EN300-1068133-100MG
363.50 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-1068133-100MG
363.50 CHF
Iupac Name
5-amino-1-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c8-7-5(4-11)3-9-10(7)6-1-2-6/h3-4,6H,1-2,8H2
Clé InChI
GVLZXZDLQLCPDS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068133