Principaux documents
ENAH039FE388
Enamine
3,3,3-trifluoro-1-(3-nitrophenyl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.15
Numéro MDL:
Pf
89-90
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-(3-nitrophenyl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C9H6F3NO3/c10-9(11,12)5-8(14)6-2-1-3-7(4-6)13(15)16/h1-4H,5H2
Clé InChI
VKUNLAZXIJUIDC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068124
Melting Point
89-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1068124