Principaux documents
ENAH039FDB10
Enamine
methyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.1
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-(3-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13-2)8-4-3-5-9(11)6-8/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
IQJQUAGEAURVAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188439
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188439