Principaux documents
ENAH039FD96E
Enamine
3-chloroisoquinoline-4-carbaldehyde
100 MG
203.60 CHF
250 MG
271.20 CHF
500 MG
402.50 CHF
1 G
502.60 CHF
2.5 G
1 074.60 CHF
5 G
2 026.20 CHF
10 G
3 930.70 CHF
Réf. du fournisseur: EN300-112540-100MG
203.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
203.60 CHF
250 MG
271.20 CHF
500 MG
402.50 CHF
1 G
502.60 CHF
2.5 G
1 074.60 CHF
5 G
2 026.20 CHF
10 G
3 930.70 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-112540-100MG
203.60 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Pf
120-125
Iupac Name
3-chloro-4-isoquinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-9(6-13)8-4-2-1-3-7(8)5-12-10/h1-6H
Clé InChI
HMSMGFVSFVMHFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112540
Melting Point
120-125
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112540