Principaux documents
ENAH03856859
Enamine
2,2,6-trimethylpiperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.69
Numéro MDL:
Pf
236-237
Iupac Name
2,2,6-trimethylpiperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-7-5-4-6-8(2,3)9-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
Clé InChI
NUSQEJLUUDADBH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755478
Melting Point
236-237
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-755478